Learn More
Brady™ IDXPERT™ MRO Safety and Facility Labels
IDXPERT™ MRO Safety and Facility Labels are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
61.15€ - 91.70€
Specifica
Certificazione/Conformità | UL |
---|---|
Descrizione | Powder Coated, Smooth, Textured/Rough |
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Finitura | Gloss |
Materiale | Vinyl |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12750898
|
Brady™
142315 |
Black, White | 1 in. | 2.54 cm | 19 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10755014
|
Brady™
142328 |
White, Green | 1 in. | 2.54 cm | 19 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11871623
|
Brady™
142330 |
Black, White | 30 ft. | 9.14 m | 1.5 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11831633
|
Brady™
142329 |
White, Green | 1.5 in. | 3.81 cm | 19 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12889835
|
Brady™
142318 |
White, Green | 0.5 in. | 1.27 cm | 19 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11841643
|
Brady™
142331 |
Black, Orange | 0.5 in. | 1.27 cm | 19 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11801633
|
Brady™
142324 |
Black, Yellow | 30 ft. | 9.14 m | 1.5 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11881623
|
Brady™
142340 |
Black, Yellow | 0.5 in. | 1.27 cm | 19 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11851643
|
Brady™
142317 |
Black, Orange | 1 in. | 2.54 cm | 19 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces—including outdoors
- Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
- Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
- All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifica
UL | |
Acrylic, Permanent | |
Vinyl | |
Non-sterile | |
iDXPERT™, LabXpert™ Printer | |
1 Ea. | |
-40°C to +120°C |
Powder Coated, Smooth, Textured/Rough | |
Gloss | |
Safety and Facility Label | |
General and industrial identification, General ID, General identification, Laboratory identification, Outside-of-panel markings, Panel identification, Voice/Data identification | |
50 Gardner Units | |
-104 to 248°F | |
0.004 in. |