Learn More
IFN gamma Rat, PE-Cy7, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB83-PE7-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942558
  • 162.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
IFN gamma
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Ifng
Protein A/G Purified
RUO
15978
IgG1 κ
Flow Cytometry
XMG1.2
PE-Cyanine7
NP_032363
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.