missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFT81 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 11744-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16899023

  • 121.38€ / 20µL

Spedizione stimata: 04-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Isoform CDV-1 may be involved in cardiac hypertrophy caused by carnitine deficiency. Isoform CDV-1R appears to play a role in development of the testis and spermatogenesis.
Specifica

Specifica

IFT81
Polyclonal
Unconjugated
IFT81
CDV 1, CDV 1R, CDV1, CDV1R, IFT81
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100856715, 12589, 28981
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O35594, Q8WYA0
IFT81
IFT81 Fusion Protein Ag2339
20 μL
Primary
Canine, Human, Mouse
Antibody
IgG
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali