missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IGF-I R/IGF1R Antibody (3G5C1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB110-87052
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IGF-I R/IGF1R Monoclonal specifically detects IGF-I R/IGF1R in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
| IGF-I R | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Ascites with 0.03% Sodium Azide | |
| CD221, CD221 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, IGF-I receptor, IGFIR, IGFR, insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, JTK13, MGC142170, MGC142172, MGC18216, soluble IGF1R variant 1, soluble IGF1R variant 2 | |
| Mouse | |
| 96 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer | |
| 3480 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 3G5C1 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 | |
| P08069 | |
| IGF1R | |
| Purified recombinant fragment of IGF1R-Beta (AA: 1101-1367) expressed in E. Coli. | |
| Unpurified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Ascites |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto