missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IGF-I R/IGF1R Antibody (3G5C1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
277.00€ - 653.00€
Specifica
| Antigene | IGF-I R |
|---|---|
| Clone | 3G5C1 |
| Diluizione | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18781614
|
Novus Biologicals
NB110-87052SS |
0.025 mL |
277.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18781634
|
Novus Biologicals
NB110-87052 |
0.1 mL |
653.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IGF-I R/IGF1R Monoclonal specifically detects IGF-I R/IGF1R in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| IGF-I R | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Ascites | |
| RUO | |
| Human | |
| P08069 | |
| 3480 | |
| Purified recombinant fragment of IGF1R-Beta (AA: 1101-1367) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 3G5C1 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Cancer | |
| Ascites with 0.03% Sodium Azide | |
| CD221, CD221 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, IGF-I receptor, IGFIR, IGFR, insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, JTK13, MGC142170, MGC142172, MGC18216, soluble IGF1R variant 1, soluble IGF1R variant 2 | |
| IGF1R | |
| IgG2a | |
| Unpurified | |
| 96 kDa |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto