Learn More
IL-10 Rat anti-Human, Virus, APC-R700, Clone: JES3-19F1, BD Biosciences™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 567013
Codice prodotto. 17287794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    341.33€ / 25 tests
    Risparmia 0.67€
    0.20% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
IL-10 Monoclonal antibody specifically detects IL-10 in Human, Virus samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IL-10
Monoclonal
APC-R700
Interleukin-10; CSIF; Cytokine synthesis inhibitory factor; TGIF
Recombinant Human IL-10
RUO
Human, Virus
IgG2a κ
Flow Cytometry
JES3-19F1
Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide.
Rat
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unconjugated antibody and free dye were removed.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.