missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-10 Rat anti-Human, Virus, APC-R700, Clone: JES3-19F1, BD Biosciences™
Rat Monoclonal Antibody
341.33€ - 887.03€
Specifica
| Antigene | IL-10 |
|---|---|
| Clone | JES3-19F1 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | APC-R700 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17287794
|
BD Biosciences
567013 |
25 Tests |
342.00€ 341.33€ / 25 tests Risparmia 0.67€ 0.20% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17277794
|
BD Biosciences
567012 |
100 Tests |
890.00€ 887.03€ / 100 tests Risparmia 2.97€ 0.33% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IL-10 Monoclonal antibody specifically detects IL-10 in Human, Virus samples. It is validated for Flow CytometrySpecifica
| IL-10 | |
| Flow Cytometry | |
| APC-R700 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide. | |
| Recombinant Human IL-10 | |
| Primary |
| JES3-19F1 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Human, Virus | |
| Interleukin-10; CSIF; Cytokine synthesis inhibitory factor; TGIF | |
| IgG2a κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unconjugated antibody and free dye were removed. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto