missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-12/IL-23 p40 Mouse anti-Human, Clone: B-P24, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-14601-500UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IL-12/IL-23 p40 Monoclonal antibody specifically detects IL-12/IL-23 p40 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, ELISPOT
Specifica
| IL-12/IL-23 p40 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry, ELISA, ELISPOT | |
| CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL-12 subunit p40, IL-12BNK cell stimulatory factor chain 2, interleukin 12, p40, interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocytematuration factor 2, p40), interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2IL12, subunit p40 | |
| Recombinant human IL-12/IL-23 p40 | |
| 500 μg | |
| Innate Immunity | |
| 3593 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| B-P24 | |
| Unconjugated | |
| PBS. Sterile-filtered through 0.22 um. | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto