missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-12/IL-23 p40 Mouse anti-Human, Clone: B-P24, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
496.00€ - 935.00€
Specifica
| Antigene | IL-12/IL-23 p40 |
|---|---|
| Clone | B-P24 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Diluizione | Flow Cytometry, ELISA, ELISPOT |
| Applicazioni | Flow Cytometry, ELISA |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18338193
|
Novus Biologicals
NBP3-14601-200UL |
200 μg |
496.00€
200µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18300834
|
Novus Biologicals
NBP3-14601-500UL |
500 μg |
935.00€
500µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IL-12/IL-23 p40 Monoclonal antibody specifically detects IL-12/IL-23 p40 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, ELISPOTSpecifica
| IL-12/IL-23 p40 | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Innate Immunity | |
| PBS. Sterile-filtered through 0.22 um. | |
| 3593 | |
| IgG1 κ | |
| Affinity purified | |
| Antibody |
| B-P24 | |
| Flow Cytometry, ELISA, ELISPOT | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL-12 subunit p40, IL-12BNK cell stimulatory factor chain 2, interleukin 12, p40, interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocytematuration factor 2, p40), interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2IL12, subunit p40 | |
| Recombinant human IL-12/IL-23 p40 | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto