Learn More
IL-2 Rat, Biotin, Clone: JES6-5H4, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB80-B-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15902538
  • 98.45€ / 25µg
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
IL-2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il2
Protein A/G Purified
RUO
16183
IgG2b κ
Flow Cytometry
JES6-5H4
Biotin
NP_032392
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.