missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-22 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: MH22B2, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
157.29€ - 373.43€
Specifica
| Antigene | IL-22 |
|---|---|
| Clone | MH22B2 |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17247844
|
BD Biosciences
567161 |
25 μg |
158.00€ 157.29€ / 25µg Risparmia 0.71€ 0.45% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17237844
|
BD Biosciences
567160 |
0.1 mg |
374.00€ 373.43€ / 100µg Risparmia 0.57€ 0.15% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IL-22 Monoclonal antibody specifically detects IL-22 in Human samples. It is validated for Intracellular staining (flow cytometry)Specifica
| IL-22 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| interleukin-22; IL-10-related T-cell-derived inducible factor; IL-TIF; ILTIF; IL-22a, ilTIFa; Iltif; TIFa | |
| IgG2a κ |
| MH22B2 | |
| Flow Cytometry | |
| Alexa Fluor 647 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| Human IL-22 Recombinant Protein | |
| Primary |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto