Learn More
IL-33R (ST2) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ST2IL33R-H2), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
303.00€ - 606.00€
Specifica
Antigene | IL-33R (ST2) |
---|---|
Clone | ST2IL33R-H2 |
Concentrazione | 0.5 mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17187038
|
Thermo Scientific
MA537452 |
20 μL |
303.00€
20µL |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17106798
|
Thermo Scientific
MA537204 |
200 μL |
606.00€
200µL |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
IL-33R (ST2) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects IL-33R (ST2) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
IL-33R (ST2) | |
0.5 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide | |
DER4; Fit1; Fit-1; Fos-responsive gene 1 protein; growth stimulation-expressed; homolog of mouse growth stimulation-expressed; IL-1 R4; IL1RL1; IL-1RL1; IL33R; IL-33R; interleukin 1 receptor like 1; interleukin 1 receptor-like 1; interleukin 1 receptor-related protein; Interleukin1 receptor like 1; interleukin-1 receptor-like 1; Interleukin-33 receptor alpha chain; Ly84; lymphocyte antigen 84; Protein ST2; Protein T1; sIL 33R; soluble IL 33 Receptor; soluble IL 33R; St2; ST2L; St2-rs1; ST2V; Ste2; T1; T1/ST2 | |
IL1RL1 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |
ST2IL33R-H2 | |
Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q01638 | |
9173 | |
human recombinant ST2-Fc. | |
Primary | |
-20°C | |
IL1RL1 |