Learn More
Cytiva Kit per la purificazione di bande di gel e DNA illustra™ GFX™ PCR
Per la purificazione e la concentrazione di prodotti PCR o frammenti di DNA da 50 bp a 10 kb. Il kit per la purificazione di bande di gel e DNA Cytiva Life Sciences™ illustra™ GFX™ PCR può essere utilizzato per purificare il DNA da volumi di reazione fino a 100 μl o porzioni di gel di agarosio fino a 900 mg.
Marca: Cytiva 28-9034-70
222.26 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.45000kg
Descrizione
Typical recoveries range from 60 to 80% for DNA fragments from agarose gel to as high as 95% for PCR products from solution.
- Rapid and easy-to-use purification method with less than 10 minutes hands-on time
- Flexible 10 to 50μL elution volume for different DNA concentration needs
- Improved column design with increased maximum volume holding of up to 800μL liquid volume (950μL without a cap)
- DNA of exceptional purity (to 99.5%) is ready for direct use in sequencing, PCR, labeling, restriction enzyme digestion, and cloning
- Visual color indicator added to the capture buffer to ensure optimal pH for maximum DNA binding and recovery
- Kit combines a versatile chaotropic buffer with a glass fiber matrix supported in a spin-column for the purification of DNA from both solution and agarose gel
Specifica
Designed for the rapid purification and concentration of PCR products or DNA fragments ranging in size from 50 bp to 10 kb. This kit can be used to purify DNA from reaction volumes up to 100 μl or agarose gel slices up to 900 mg. | |
Acqua sterile e Tris HCl | |
Colonne GFX™, provette per il prelievo, bottiglie con codifica a colori di tampone di cattura, tampone di lavaggio e due tamponi di eluizione | |
illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit | |
PCR 10 μl elution volume-65%, PCR 50 μl elution volume-82%, 300 mg agarose 10 μl elution volume-57%, 300 mg agarose 50 μl elution volume-91% |
Agarose Gel Slices, DNA Solutions, Enzyme Reactions, PCR Mixtures | |
Isolamento e concentrazione di frammenti di DNA (da 50 bp a 10 kb) da miscele di PCR, bande di gel di agarosio contenenti DNA, modifiche di DNA basate su enzimi e digestioni di restrizione | |
100 preparazioni | |
50 bp-10 kb |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: thiocyanic acid salts
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 5% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.