Learn More
Cytiva Sfere illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR
Codice prodotto. 10064974 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Formato:
0.5mL Tube
Provetta da 0.2 ml
Provetta da 0.2 ml con tappo a cerniera
N. di reazioni:
96
100
Volume:
200 μl
500μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10064974
Marca: Cytiva 27926701
Optimized for performing either one-step or conventional two-step reverse transcription. Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR Beads are ambient temperature stable, pre-mixed, and ready for pre-dispensed reactions.
  • Reagents are optimized for full-length cDNA synthesis (>7.5 kb) and optimal sensitivity from PCR
  • Provided in either thin walled 0.5 ml or 0.2 ml tubes/plates compatible with most thermocyclers
  • Supplied with both pd(N)6 and oligo(dT) primers for flexibility
  • The Ready-To-Go manufacturing process locks in performance for excellent reproducibility with less risk of pipetting errors and contamination
  • Long-term ambient-temperature stability simplifies shipping and removes any need for freezer storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Perle stabili a temperatura ambiente contenenti tampone, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, circa 2 unità di polimerasi di DNA di Taq, transcriptasi inversa M-MLV, protezione RNA (porcina) e stabilizzatori (incluso BSA esente da RNasi/DNasi), con perla ricombinata a 50. A temperatura ambiente in bustina con essiccante
Formato Provetta da 0.2 ml
Quantità 1 Kit
Da utilizzare con (applicazione) RT-PCR
N. di reazioni 96
Volume 200 μl