Learn More
Cytiva illustra™ Solution dNTP
Use dNTPs incorporating the most recent advances in manufacturing technology. Cytiva illustra™ Solution dNTPs offer the highest purity deoxynucleotides available for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
Marca:  Cytiva 28-4065-31
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10074294
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Specifica
Specifica
Liquid
dTTP
>99%
Colorless
7
100 mM
25 μm
Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling