Learn More
Fisherbrand™ Cestello in acciaio inox
Facilita l'immersione completa nei bagni a ultrasuoni S-line. I cestelli a immersione Fisherbrand™ con manico sono realizzati in acciaio inossidabile.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.58950kg
Descrizione
Designed for the complete immersion of items and parts in Fisherbrand™ 112xxx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Choose the Fisherbrand™ Stainless Steel Immersion Basket with Handles designed for the specific ultrasonic cleaner being used.
- Ideato per i modelli di bagni a ultrasuoni a doppia frequenza Fisherbrand
- Il fondo in rete a maglia sottile consente di tenere al sicuro le parti di piccole dimensioni
- Due maniglie per facilità d'uso
- Design semplice e pulito che si adatta perfettamente
- Acciaio inox resistente della massima qualità
Specifica
Cestello in acciaio inox | |
Unità pulizia a ultrasuoni FB11203 | |
Acciaio inox |