Learn More
Leica Microsystems Olio da immersione
Use Leica™ Immersion Oil with microscope to increase the resolving power and aperture of the objective lens.
Marca: Leica Microsystems
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Description
- 10mL bottle
- For Leica Microscopes
Spécification
Olio da immersione | |
10 ml | |
10mL |
Confezione da 1 | |
Type A |
Sécurité et traitement
- Immersion Oil
Mention d'avertissement
- Attenzione
Catégorie de danger
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Mention de danger
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Conseils de prudence
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contiene: Butene, homopolymer,Terphenyl, Paraffins(petroleum), normalC5-20, Terphenyl, hydrogenated