Learn More
Motic™ Immersion Oil, Type HF
Suitable for use with fluorescence.
Marca:  Motic™ 1101001300081
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Codice prodotto. 15475252
  • 12.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High refractive index.
  • Transparent.
  • Increases the numerical aperture of the objective lens.
  • Increases resolving power of a microscope.
Specifica
Specifica
Oil immersion objectives/fluorescence
5 mL