Learn More
Cytiva Immobiline™ DryPlate for IEF
Obtain reproducible IEF separations with dry, precast gels containing immobilized pH gradients
Marca: Cytiva 80112828
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.38000kg
Descrizione
Immobiline DryPlate precast gels contain preformed, immobilized, non-drifting pH gradients. The gels are rehydrated to a thickness of 0.5mm in the reswelling cassette accessory before use.
- Medium range covering 3 pH units
- Handle mechanically stable, plastic-backed gels with confidence
- Immobiline technology produces an absolutely stable pH gradient, allowing extremely high voltages and high resolution over narrow pH ranges, even for low mobility proteins that require long focusing times
Specifica
IEF | |
Precast Gel |
Sicurezza e movimentazione
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 90% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 90% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.