Learn More
Cytiva Immobiline™ DryStrip Kit and Components
Precast Immobiline DryStrip gels for running the first dimension of a 2-D electrophoresis experiment with the Multiphor II electrophoresis system
Marca: Cytiva 18-1004-35
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07200kg
Descrizione
Esegue fino a 12 strisce Immobiline DryStrip contemporaneamente fino a 100μ L su ciascuna Immobiline DryStrip.
- Il manuale d'istruzioni riporta tutte le informazioni necessarie per il metodo completo per l'elettroforesi orizzontale in 2D. Con gli adattamenti appropriati, l'elettroforesi SDS può essere eseguita anche utilizzando apparecchiature per elettroforesi verticali
- Il kit Immobiline DryStrip semplifica l'applicazione e l'esecuzione dei campioni e l'equilibrazione dell'Immobiline DryStrip per la prima dimensione nell'elettroforesi in 2D (bidimensionale)
- Isoelettrofocalizzazione con gradiente di pH immobilizzato (IPG) per poter eseguire tale operazione e migliorare significativamente la riproducibilità della distribuzione a punti lungo l'asse del gradiente di pH dei grafici in 2D
- Singoli componenti disponibili anche separatamente
Specifica
Sistema di elettroforesi Multiphor™ II | |
Coppetta portacampioni |