Learn More
Inconel™ 600 gauze, 100 mesh woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045069.FI
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15436715
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Inconel™ 600 gauze
Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
50 x 50 mm
100 mesh woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire
MFCD01741927
100 Mesh
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti