Learn More
iNOS Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
Marca: Novus Biologicals NBP1-97471-0.2MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
iNOS Polyclonal specifically detects iNOS in Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
| iNOS | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide | |
| NOS2 | |
| Synthetic peptide corresponding to aa 1131-1144 of mouse iNOS. | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 4843 | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500 | |
| EC 1.14.13.39, Hepatocyte NOS, HEP-NOSPeptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2, Inducible NO synthase, Inducible NOS, INOS, nitric oxide synthase 2, inducible, nitric oxide synthase 2A (inducible, hepatocytes), nitric oxide synthase, inducible, nitric oxide synthase, macrophage, NOS, NOS, type II, NOS2ANOS type II | |
| Rabbit | |
| 131 kDa | |
| 0.2 mg | |
| Primary | |
| Mouse, Rat, Bovine | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur