Learn More
iNOS Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
194.00€ - 691.00€
Specifica
| Antigene | iNOS |
|---|---|
| Concentrazione | 1.0 mg/mL |
| Diluizione | Western Blot 1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18057117
|
Novus Biologicals
NBP1-97471-0.025MG |
0.025 mg |
194.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18760644
|
Novus Biologicals
NBP1-97471-0.05mg |
0.05 mg |
471.00€
0.05mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18101680
|
Novus Biologicals
NBP1-97471-0.2MG |
0.2 mg |
691.00€
0.20mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
iNOS Polyclonal specifically detects iNOS in Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.Specifica
| iNOS | |
| Western Blot 1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide | |
| 4843 | |
| Synthetic peptide corresponding to aa 1131-1144 of mouse iNOS. | |
| Primary | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Bovine, Rat, Mouse | |
| EC 1.14.13.39, Hepatocyte NOS, HEP-NOSPeptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2, Inducible NO synthase, Inducible NOS, INOS, nitric oxide synthase 2, inducible, nitric oxide synthase 2A (inducible, hepatocytes), nitric oxide synthase, inducible, nitric oxide synthase, macrophage, NOS, NOS, type II, NOS2ANOS type II | |
| NOS2 | |
| IgG | |
| Protein A purified | |
| 131 kDa |
For Research Use Only