Learn More
Abeba™ Insoles 3551
Replaceable insole for shoes with air cushion sole is ESD dissipative and antistatic.
Marca:  Abeba™ 3551/36
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02500kg
Codice prodotto. 15610118
  • 14.09€ / 1 paio
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Gray
  • Antistatic
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Replaceable insole for shoes with air cushion sole
Specifica
Specifica
Gray
36
3551