Learn More
Hirschmann™ Intake Valves
For use with ceramus™, solarus™, opus™, ceramus™ classic for 30 + 60 ml, EM dispenser for 10-60 ml akku drive™
Marca:  Hirschmann™ 9316515
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10462681
  • 39.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with:
  • ceramus™
  • solarus™
  • opus™
  • ceramus™ classic for 30 + 60 mL
  • EM dispenser for 10-60 mL akku drive™
Specifica
Specifica
Suction Valve
Suction, Ceramus, Solarus, Opus, Ceramus Classic for 30 + 60 mL, EM dispenser for 10 to 60 mL Battery Drive