Learn More
Memmert™ Interior Socket
Interior IP68 socket (for temperature restriction +70°C option) 230V, 2. A. Cannot be switched individually, moisture tight IP68
Marca:  Memmert™ IPP750ecoR3
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17120285
  • 434.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • Ampacity 230 V/2.2 A
  • Can be switched off with the On/Off switch
Specifica
Specifica
IPP750eco
230 V