Learn More
Asecos™ Tipo 90 armadio di sicurezza per batterie agli ioni di litio ION-CHARGE-90
Tipo 90 armadio di sicurezza ION-CHARGE-90 modello IO90.078.059.057.U9.S colore corpe grigio antracite (RAL 7016) e cassetti in blu genziana (RAL 5010) con 1x cassetto, 1x cassetto di secondo livello (lamiera d'acciaio), 2x presa multipla
Marca: Asecos™ 3935424739368
Dettagli aggiuntivi : Peso : 142.00000kg
Description
Stoccaggio attivo e passivo sicuro delle batterie agli ioni di litio
Funzione / Struttura
- Di facile utilizzo: il cassetto rimane aperto in qualsiasi posizione, interno del cassetto completamente visibile - accesso a tutti i contenitori
- Sicuro: cassetto dotato di filo di messa a terra, morsetto in dotazione, vasca saldata a tenuta, i cassetti si chiudono automaticamente in caso di incendio
- Nessun utilizzo non autorizzato: cassetto chiudibile con serratura a cilindro e indicatore stato chiusura (rosso/verde)
- Trasporto facile: base per trasporto integrata per trasporto interno
- Protezione completa: protezione antincendio di 90 minuti dall’esterno all’interno (tipo 90 / tipo testato in conformità con la norma EN 14470-1) e resistenza al fuoco di oltre 90 minuti per incendi dall’interno all’esterno
Dotazione interna standard
- 1 x cassetto, capacità di carico: 50 kg, lamiera d'acciaio verniciato a polvere, RAL 7035 grigio chiaro
- 1 x cassetto di secondo livello, capacità di carico: 25 kg, lamiera d'acciaio verniciato a polvere
- 2 x presa multipla
Certificati
- Resistenza al fuoco 90 minuti
- Tipo testato in conformità con EN 14470-1
- Conforme alle normative CE
Specifications
470 mm | |
30,709 in. | |
Gypsum, Sheet Steel | |
574 x 593 x 780 mm | |
22,598 in. | |
452 x 470 x 582 mm | |
354.944 lb. | |
2 | |
22,913 in. | |
Flammables Storage Cabinet | |
23,347 in. | |
Anthracite Gray, Gentian Blue | |
780 mm | |
IO90.078.059.057.U9.S | |
1 |
452 mm | |
Powder-coated, Textured | |
Cabinet and Interior Equipment, 2 Socket Strips (EU) | |
161 kg | |
17,795 in. | |
574 mm | |
25 to 50 kg | |
18,504 in. | |
582 mm | |
Safe Active and Passive Storage of Lithium-ion Batteries | |
593 mm | |
Drawer | |
Drawer | |
582 mm | |
EN 14470-1, CE |
For indoor use only.