Learn More
Iodomethane, 99%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
32.03 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "23251" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23251" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
Specifications
Materiale o nome chimico | Iodomethane |
Punto di fusione | -66.0°C |
Densità | 2.2800g/mL |
Punti di ebollizione | 42.5°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | CH3I |
Indice di rifrazione | 1.5290 to 1.5310 |
Quantità | 5 g |
Show More |