Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Ion Chromatography (IC) Acrodisc™ Syringe Filters
These syringe filters are specifically designed for ion chromatography applications and optimized to provide the most consistent results when analyzing ionic species.
191.00€ - 3235.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Supor (PES) |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17184321
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4485 |
13 mm | 0.45 μm | 100/Pk. |
280.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17134361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4583 |
25 mm | 0.2 μm | 50/Pk. |
191.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17144361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4585 |
25 mm | 0.45 μm | 50/Pk. |
191.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17174321
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4483 |
13 mm | 0.2 μm | 100/Pk. |
262.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17154401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4785 |
25 mm | 0.45 μm | 1000/Pk. |
3235.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17154391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4685 |
13 mm | 0.45 μm | 1000/Pk. |
2275.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17144391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4683 |
13 mm | 0.2 μm | 1000/Pk. |
2065.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17144401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4783 |
25 mm | 0.2 μm | 1000/Pk. |
2905.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- For research use only
Specifica
Supor (PES) | |
Non-sterile | |
Polypropylene |