Learn More
SI Analytics™ Ion-Selective Indicator Electrode
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Parameter: Fluoride
- With plastic shaft
Specifica
Specifica
| Descrizione | Measuring Range: 0.02 mg/L to saturated |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Plastic |
| Intervallo di pH | 5 to 7 |
| Modello | F 1100 PLH |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0 to 80°C |