Learn More
SI Analytics™ IonLine pH Combination Electrode
Codice prodotto. 10523524 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10523524
Marca: SI Analytics™ 285114300
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
SI Analytics™ IonLine pH Combination Electrode is a micro-electrode with ID function, temperature sensor, and a fixed cable.
  • Temp. sensor Pt 1000
  • 1 m cable with DIN and banana plug
  • Glass shaft
  • Pt diaphragm
  • KCl 3 mol/l
  • Iodine/Iodide-ref. system
  • Cylindrical membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale A-Glass
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +100°C
Tipo Micro-Electrode
Lunghezza (sistema metrico) 40 to 130 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 5 mm sensor