Learn More
Brady™ Nastri stampante a trasferimento termico IP™
Have strong environmental resistance against smearing and chemicals
Marca:  Brady™ 066263
110.78 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14130kg
Codice prodotto. 10715556
  • 148.00€ / 1 scatola
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Use with Brady IP Thermal Transfer Printers
  • Sharp-edge print quality to maximize bar code readability
  • Resistant against smearing and chemicals
  • Ribbons include spindle
Specifica
Specifica
Nero
Resina
2.36 in.
60 mm
2.54 cm
Nastro
RoHS 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC
BBP72 Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, BBP81 Label Printer, Brady 300X-Plus II, Brady 2461, Brady 360X-Plus II, Brady 300X-Plus II, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer
984 ft.
299.9 m
1 in.
Black 6400 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Ink side out
Confezioni singole