Learn More
Memmert™ IQ/OQ Document with Device-Specific Works Test Data - CO2 and Temperature
For one free-selectable CO2 and temperature value
Marca:  Memmert™ ICO150D38898
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17109964
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Includes temperature distribution survey at Memmert
  • For 27 measuring points to DIN 12880:2007-05
  • PQ check list as support for validation by customer.
Specifica
Specifica
ICO150
IQ/OQ Document with Device-specific Works Test Data