Learn More
Memmert™ IQ/OQ Document with Device-Specific Works Test Data - Temperature
For one free-selectable temperature value, Includestemperature distribution survey at Memmert to DIN 12880:2007-05
Marca:  Memmert™ IPP2200ecoD00127
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17110155
  • 1925.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 27 measuring points (sizes 110 - 1060, 2200)
  • 26 measuring points (size 1400)
  • PQ checklist as support for validation by customer
Specifica
Specifica
IPP2200eco
IQ/OQ document with device-specific works test data