Learn More
Iridium black, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047150.04
Quantità 2g
Codice prodotto. 15412877
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1608.00€
    1575.99€ / 2g
    Risparmia 32.01€
    1% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
7439-88-5
192.22
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
23924
iridium
Ir
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CHEBI:49666
[Ir]
Specifica
Iridium black
2g
Ir
UN3089
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
iridium
23924
99.95%
7439-88-5
(metals basis)
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
[Ir]
192.22
CHEBI:49666
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti