Learn More
Iridium black, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
418.00€ - 1575.99€
Identificatori chimici
CAS 7439-88-5
Formula molecolare Ir
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00011062
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC Name iridium
SMILES [Ir]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15432877
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
047150.ME
500mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
426.00€
418.00€ / 500mg
Risparmia 8.00€
1% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15412877
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
047150.04
2g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1608.00€
1575.99€ / 2g
Risparmia 32.01€
1% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
7439-88-5
192.22
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
23924
iridium
Ir
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CHEBI:49666
[Ir]
Specifica
Iridium black
(metals basis)
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
[Ir]
192.22
CHEBI:49666
7439-88-5
Ir
UN3089
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
iridium
23924
99.95%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q
H228-H319-H500
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-095-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures