Learn More
Irinotecan hydrochloride, Thermo Scientific™
Topoisomerase I inhibitor
166.00€ - 514.00€
Identificatori chimici
| CAS | 100286-90-6 |
|---|---|
| Formula molecolare | C33H39ClN4O6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 623.15 |
| Numero MDL | MFCD01862255 |
| InChI Key | GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N |
| Sinonimo | irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe |
| PubChem CID | 74990 |
| ChEBI | CHEBI:5971 |
| IUPAC Name | hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15473449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60743.MF |
50mg |
166.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15463449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60743.MD |
250mg |
514.00€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| 100286-90-6 | |
| 623.15 | |
| GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N | |
| 74990 | |
| hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride |
| C33H39ClN4O6 | |
| MFCD01862255 | |
| irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe | |
| CHEBI:5971 | |
| [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O |
Specifica
| Irinotecan hydrochloride | |
| C33H39ClN4O6 | |
| 14,5091 | |
| Soluble in DMSO or DMF at approximately 20mg/ml; Sparingly soluble in aqueous buffers; /n | |
| [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O | |
| 623.15 | |
| CHEBI:5971 |
| 100286-90-6 | |
| MFCD01862255 | |
| irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe | |
| GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N | |
| hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride | |
| 74990 | |
| 623.14 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : DW1061000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C
- Irinotecan hydrochloride
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contain: Irinotecan hydrochloride