Learn More
Iron for AAS 1g/L HNO3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12923275 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
500mL
Codice prodotto. 12923275
Marca: Fisher Chemical B 119 500
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
La soluzione contiene HNO3
Concentrazione 1 g/L
Quantità 500 mL