Learn More
Iron(III) Chloride Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250g
500g
3kg
Descrizione
Iron(III) Chloride Anhydrous, Extra Pure, SLR
Specifica
Colore | Gray |
pH | 2 |
Quantità | 3kg |
Peso formulazione | 162.21g/mol |
Forma fisica | Powder Solid |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Pressione del vapore | 1 hPa at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tricloruro di ferro
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.