Learn More
Iron(Iii) Chloride, Honeywell
Catalog Number p-7071828
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
20 kg
7705-08-0
Cl3Fe
162.20
MFCD00011005
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
iron(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
7705-08-0
Cl3Fe
162.20
MFCD00011005
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
iron(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Iron(Iii) Chloride
Quantità 5 g
Formula lineare FeCl3
Numero UN 1773
Peso formulazione 162.2g/mol
Percent Purity 97%
Grado Reagent
Pressione del vapore 1mmHg (194°C)
Densità Vapor Density: 5.61 (vs air)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.