missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iron Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™

Codice prodotto. 10652713 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10652713

Marca: SPEX Certiprep PLFE23X

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation

AnalyteConcentration
Fe10,000μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Identificatori chimici

CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare Fe
Molecular Weight (g/mol) 55.85
Numero MDL MFCD00010999
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC Name iron
SMILES [Fe]

Specifica

Materiale o nome chimico Iron Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 5% HNO3
Quantità 500 mL
Grado Assurance
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10,000
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, iron

Product intended for laboratory use only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato