Learn More
Iron standard solution, for AAS, 1 mg/ml Fe in 2 to 5% HNO3
Codice prodotto. p-220912 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10103740
Marca: Thermo Scientific Acros 196051000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron standard solution
Nota nome 1 mg/ml Fe in 2% HNO3
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Densità 7.86
Forma fisica Liquid
Formula molecolare Fe
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of Fe (3+) in 2% HNO3 (20°C)
Numero MDL MFCD00010999
Colore Incolore
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
IUPAC Name iron
Molecular Weight (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:82664
Peso formulazione 55.85
Grado AAS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron standard solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.