Learn More
Isohexane, contains <5% N-Hexane, for Residue Analysis, Distol™
Marca: Fisher Chemical H/0408/15
Dettagli aggiuntivi : CAS : 73513-42-5 Peso : 0.65300kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Quantità | 1L |
---|
Identificatori chimici
73513-42-5 | |
86.18 | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
7892 | |
CCCC(C)C |
C6H14 | |
MFCD00009406 | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
2-methylpentane |
Specifica
73513-42-5 | |
MFCD00009406 | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylpentane | |
7892 | |
Liquid | |
Colorless | |
1L |
C6H14 | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
CCCC(C)C | |
86.18 | |
86.18g/mol | |
60°C | |
-154°C | |
Amber glass bottle |
Sicurezza e movimentazione
- Isohexane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.