Learn More
Merck Filtri a membrana in policarbonato Isopore™
Per analisi di contaminanti aerei e altre particelle tramite microscopia ottica o elettronica. I filtri a membrana in policarbonato EMD Millipore Isopore™ hanno una superficie liscia simile al vetro, per un'osservazione di campioni più nitida. Disponibili in diversi formati di fori/portate, diametri e colori.
145.00€ - 655.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Punto di bolla | 8.5 psi |
Colore | Bianco |
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | Policarbonato (PC) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10556722
|
Merck
ATTP02500 |
25 mm |
272.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10546722
|
Merck
ATTP01300 |
13 mm |
145.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10044640
|
Merck
ATTP03700 |
37 mm |
262.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10237870
|
Merck
ATTP04700 |
47 mm |
312.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10447221
|
Merck
ATTP14250 |
142 mm |
655.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
Per analisi dell'aria, biologia cellulare, colture cellulari, saggi biologici, citologia, analisi ambientale ed epifluorescenza.- Idrofili e non igroscopici
- Non è necessaria chiarificazione per la microscopia a luce trasmessa
- Bilanciamento del vapore acqueo non necessario
- Tare basse e contenuto di cenere ridotto e costante
- Non reattivi alla maggior parte dei coloranti
- Lo spessore medio varia da 9 a 11 μm
- Indice di rifrazione tipico di 1.6
- Autoclavabili a 121 °C (250 °F)
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Policarbonato (PC) | |
Non-sterile | |
Analisi dell'aria; biologia cellulare; colture cellulari; saggi biologici; citologia; analisi ambientale; epifluorescenza. | |
Idrofilo | |
Hydrophilic |
8.5 psi | |
Screen Filter | |
0.8 μm | |
40.0 ml/min./cm quadrati | |
20.0 l/min./cm quadrati | |
Filter Membranes |