Learn More
Isopropanol, 99.6%, ACS reagent, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 423830250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-63-0 Peso : 19.68000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Quantità | 25L |
---|
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Specifica
Isopropanol | |
Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
13,108 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
Liquid | |
ACS Reagent | |
0.7850g/mL | |
25L | |
0.001% max. | |
0.2% max. (K.F.) |
67-63-0 | |
99.6% | |
(CH3)2CHOH | |
01, 360 | |
15, 5254 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 | |
≥99.5% | |
0.002% max. propionaldehyde or acetone | |
Undesignated | |
Metal drum | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions |
Sicurezza e movimentazione
- Isopropanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.