Learn More
3M™ Filtri Jupiter™
Da utilizzare con sistemi PAPR Jupiter. I filtri per unità turbo elettroventilate 3M Jupiter™ sono disponibili in una vasta scelta di protezioni da gas o particelle.
Marca: 3M™ 7000006598
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Filters are to be used with the Jupiter Powered Air Turbo respirator.Specifica
A2P | |
Combined Gas & Vapor and Particulate | |
Jupiter™ Powered-Air Respirator | |
453-00-25P |