Learn More
Justrite™ Armadi di sicurezza per acidi in polietilene blu
L'armadio di sicurezza per acidi in polietilene Justrite garantisce la massima protezione dei lavoratori in ambienti di lavoro intensivi e in presenza di sostanze corrosive.
Marca:  Justrite™ 24040
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.52544kg
Codice prodotto. 11965384
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
For highly corrosive acids, the cabinet is clearly labeled with “ACID” and accepts a padlock (not included) for added security.
Countertop model
  • Door can be hinged from either side for best countertop space utilization
  • Polyethylene spill tray inside contains leaks and removes for easy cleaning
  • A separate polyethylene tray stores under cabinet and can be used as a work tray
Undercounter model
  • Each segregated compartment has an adjustable shelf and storage in both doors for small containers
  • Two removable sumps slide out for easy cleaning of incidental spills
  • Two vent holes (with removable caps) on backside accommodate pressurized vapor removal systems
  • Includes hardware to secure cabinet to wall
Specifica
Specifica
15 in.
Armadietto di stoccaggio con piano d'appoggio superiore
33.7 cm
14.25 in.
36.19 cm
14 kg
13.25 in.
Blu
49.53 cm
Two 4L (1 gal.) bottles
1
38 cm
28.6 cm
19.5 in.
Polietilene
Vassoio in polietilene rimovibile, pratica vaschetta portattrezzi sotto l'armadietto
16.25 in.
13.25 x 11.25 x 15 pollici (33.7 x 28.6 x 38 cm)
41.3 cm
30 lb.
Chiusura manuale
11.25 in.