Learn More
Justrite™ Chemcor™ Slimline Corrosives/Acid Safety Cabinet
Justrite Chemcor™ Slimline Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
2479.72€
Specifica
Certificazione/Conformità FM, NFPA, OSHA
Depth (English) Interior 14.56 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 45.72 cm
Depth (Metric) Interior 37 cm
Colore Blue
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11955446
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Justrite™
89222221
212 lb. 96 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Flame-coated thermoplastic liner
  • 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
  • Seam-free surface
  • Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
  • Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
  • Blue color
  • Slimline style
  • Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
  • Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
  • Sure-grip™ Handles
Certifications
  • FM Global tested and approved
  • Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Compliance
FM Approved and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Specifica
Specifica
FM, NFPA, OSHA
45.72 cm
Blue
14.56 x 20 x 60.5 in. (37 x 50.8 x 153.7 cm)
Steel (CR)
23.25 in.
Flammables
165.1 cm
ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat
1
Epoxy, Thermoplastic
59.05 cm
14.56 in.
37 cm
18 in.
65 in.
Slimline storage cabinet
Manual-close
60.5 in.
153.7 cm
22 gal. (83 L)
3
20 in.
50.8 cm