Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spill Tray
Lightweight and low-profile design for small-scale spill control
Marca: Justrite™ 28719
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.40000kg
Descrizione
- Ecologico: in polietilene riciclato al 100 %
- Non si arrugginisce né si corrode
- Fondo della nervatura rialzato per aumentare la rigidità
- Calibrato per temperature di esercizio comprese tra -34 e +49 °C (-30° e +120 °F)
Specifica
Nero | |
109 l | |
Vassoio di raccolta liquidi | |
Sostanza chimica | |
119.38 cm | |
13.97 cm | |
83.82 cm |
29 galloni | |
Polietilene | |
Perfetto per applicazioni di travaso e riempimento | |
47 in. | |
5.5 in. | |
33 in. |