Learn More
Justrite™ Bidoni di sicurezza con erogatore non metallici xAS
Facile erogazione con una sola mano di liquidi pericolosi direttamente sulla superficie di lavoro. Il bidone di sicurezza con erogatore non metallico è realizzato in polietilene con una valvola di dosaggio in ottone.
Marca:  Justrite™ 14010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29600kg
Codice prodotto. 11943679
  • 68.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideale per l'uso con sostanze infiammabili
  • Tipo ermetico, valvole di dosaggio a chiusura automatica che riducono al minimo i versamenti, controllo liquidi in eccesso
  • Corpo in polietilene ad alta densità
  • Facile erogazione con una sola mano di liquidi pericolosi direttamente sulla superficie di lavoro
Specifica
Specifica
Bidone con erogatore
1 qt.
Rosso
Polietilene
4 in.
FM
0.95 l
Per l’uso con sostanze infiammabili
Valvole dell'erogatore a tenuta ermetica in ottone con chiusura automatica
10.1 cm